Strisce reattive, nitrati/nitriti, Dosatest
85439.601
:
- Conf:100
- Descrizione:Nitrate test strips 0 - 500mg/l
Nitrite test strips 0 - 80 mg/l - Range di misura:0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 250 · 500
0 · 1 · 5 · 10 · 20 · 40 · 80
Kit pronto all'uso contenente tutti i reagenti necessari per il tuo Laboratorio portatile.
- Rapido e conveniente
- Facile da utilizzare
Risultati semi quantitativi in 10-120 secondi.
La scala cromatica è verificata utilizzando soluzioni standard certificati direttamente tracciabili agli standard primari NIST.
: Contenitore con 100 strisce reattive 6×95 mm.