Strisce reattive, nitriti, Dosatest
Catalog # 85440.601
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Conf:100
- Descrizione:Nitrite test strips 0 - 80 mg/l
- Range di misura:0 · 1 · 5 · 10 · 20 · 40 · 80
Specifications
About this item
Kit pronto all'uso contenente tutti i reagenti necessari per il tuo Laboratorio portatile.
- Rapido e conveniente
- Facile da utilizzare
Risultati semi quantitativi in 10 -120 secondi.
La scala cromatica è verificata utilizzando soluzioni standard certificati direttamente tracciabili agli standard primari NIST.
Packaging: Contenitore con 100 strisce reattive 6×95 mm.