Strisce reattive, perossidi, Dosatest
Supplier: VWR Chemicals
Certificates
About this item
Kit pronto all'uso contenente tutti i reagenti necessari per il tuo laboratorio portatile.
- Rapido e conveniente
- Facile da utilizzare
- Disponibilità di range di concentrazione a richiesta
Ideale per il controllo della durezza dell'acqua. Ideale per il controllo della disinfezione. Risultati semi quantitativi in 10-120 secondi.
La scala cromatica è verificata utilizzando soluzioni standard certificati direttamente tracciabili agli standard primari NIST.
Packaging: Contenitore con 100 strisce reattive 6×95 mm.
Related Information
Certificates
Search by Lot Number85434_601
Images 360
SDS_IT_IT_VWRC85433.pdf SDS_IT_IT_VWRC85434.pdf SDS_IT_IT_VWRC85435.pdf sds_VWRC85433 sds_VWRC85434
SDS
More
VWR Indicator Papers and Strips.pdf
Product Literature
Frequently Bought Together