Rifrattometri digitali automatici, RX-9000α
Codice catalogo 635-0397
Nome del fornitore: Atago
Specifiche
- Modello:RX-9000α
- Range di misura:0 - 100 °B
- Accuratezza:±0,03 (0 - 50) °B ; ±0,00004 nD
- Range di misura (°Brix):0 - 100
- Capacità memoria:UItime 30 misurazioni
- Risoluzione:0,00001 nD
- Descrizione:Automatic digital refractometer
- Elettrico:100 - 240 V
- L×P×A:370×260×140 mm
- Sensore di temperatura:±0,05 °C
- Alimentazione:100 - 240 VAC
- Risoluzione (°Brix):0,01
- Misurazione della temperatura:5...70 °C
- Accuratezza del sensore della temperatura:±0,05 °C
- Peso:6900 g
- Conf:1
- Indice di rifrazione:1,325 - 1,70 nD
Specifiche
Informazioni su questo articolo
I modelli RX-9000α sono rifrattometri digitali automatici, i quali sono in grado di stabilire internamente la temperatura di misurazione e di misurare l'indice di rifrazione, il Brix o la concentrazione di vari liquidi in modo accurato e veloce.
- Termomodulo Peltier per controllare la temperatura da 5 a 70 °C
- La misura inizia automaticamente dopo che il campione ha raggiunto la temperatura
- L'indice di rifrazione e Brix a temperatura stabile