Rifrattometri digitali automatici, RX-5000α, RX-7000α, RX-9000α
Catalog # 635-0148
Supplier: Atago
Specifications
- Modello:RX-7000α
- Range di misura:0 − 100 °B
- Accuratezza:±0,1 °B ; ±0,0001 nD
- Range di misura (°Brix):0 - 100
- Capacità memoria:UItime 30 misurazioni
- Risoluzione:0,00001 nD
- Descrizione:Automatic digital refractometer
- Elettrico:100 - 240 V
- L×P×A:370×260×140 mm
- Sensore di temperatura:±0,05 °C
- Alimentazione:100 - 240 VAC
- Display:Backlit LCD (320×240 P)
- Interfaccia:RS232C Centronics printer
- Risoluzione (°Brix):0,01
- Misurazione della temperatura:5...70 °C
- Accuratezza del sensore della temperatura:±0,05 °C
- Peso:6900 g
- Conf:1
- Indice di rifrazione:1,325 − 1,70 nD
Specifications
About this item
I modelli RX-7000α sono rifrattometri digitali automatici, i quali sono in grado di stabilire internamente la temperatura di misurazione e di misurare l'indice di rifrazione, il Brix o la concentrazione di vari liquidi in modo accurato e veloce.
In grado di misurare un indice di rifrazione elevato e a una temperatura superiore, il modello RX-7000α è particolarmente adatto per oli e grassi con punti di fusione alti.