VWR® Rota®, pH indicator paper, 1 to 14
85402.600
- Gradazione pH:1 · 2 · 3 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 12 · 14
- Campo pH:1 - 14
- Conf:5
Indicator paper for testing across the complete pH range.
- Facile da usare
- Realizzate in carta di alta qualita per offrire una buona corrispondenza cromatica della carta rispetto alla scala
: Supplied in plastic reels that ensure protection and long term stability. Reel of 5 m length, width: 7 mm.