ContactUsLinkComponent
PCR UV Cabinet - DNA/RNA, double PCR Workstation, UVT-S-AR
PCR UV Cabinet - DNA/RNA, double PCR Workstation, UVT-S-AR
Supplier:  GRANT INSTRUMENTS
Certificates
undefined
PCR UV Cabinet - DNA/RNA, double PCR Workstation, UVT-S-AR
Supplier:  GRANT INSTRUMENTS
Specifications
  • Catalog No:
  • 461-0826
  • Modello:
  • UVT-S-AR
  • Portata:
  • 7 m³/h
  • Luminosità ( lux ):
  • 1×30 W
  • Lampada UV:
  • 2 (30 W bactericidal, ozone free with timer)
  • Livello di rumorosita:
  • 33−37 dB(A)
  • N. di uscite:
  • 3
  • Area di lavoro:
  • 1200×520 mm