ContactUsLinkComponent
Clostridium difficile toxoid B
Clostridium difficile toxoid B
Codice catalogo ENZOBMLG1550050
Nome del fornitore:  ENZO LIFE SCIENCES
Numero CAS:  
Clostridium difficile toxoid B
Codice catalogo ENZOBMLG1550050
Nome del fornitore:  ENZO LIFE SCIENCES
Numero CAS:  
Specifiche
  • Conf:
    50 µG
  • Descrizione:
    Clostridium difficile toxoid B, 50 µg
  • Seq:
    02
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Clostridium difficile toxoid A from Clostridium difficile, strain VPI10463 is a high potency toxin applicable to ELISA, antibody capture, cytotoxicity studies, immunogen and LINE assay.
  • Minimal lot-to-lot variation
  • Inactivated by formaldehyde
  • Lyophilised for ease of handling and long term stability