ContactUsLinkComponent
Qualitative filter papers, wet strengthened grades, grade 1574 and 1574 ½, Whatman™
Qualitative filter papers, wet strengthened grades, grade 1574 and 1574 ½, Whatman™
Nome del fornitore:  Whatman products (Cytiva)
Certificati
undefined
Qualitative filter papers, wet strengthened grades, grade 1574 and 1574 ½, Whatman™
Nome del fornitore:  Whatman products (Cytiva)
Specifiche
  • Catalog No:
  • 512-0646
  • WHAT10314828
  • 515-7104
  • 515-7103
  • Grado:
  • 1574
  • 1574
  • 1574 ½
  • 1574 ½
  • Peso:
  • 90 g/m²
  • 90 g/m²
  • Spessore:
  • 160 μm
  • 160 μm
  • 160 μm
  • 160 μm
  • Ritenzione delle particelle:
  • 7 - 12 µm
  • 7 - 12 µm
  • 7 - 12 µm
  • 7 - 12 µm
  • Velocità di filtrazione:
  • 85 s (Herzberg)
  • 85 s (Herzberg)