Double spatula
350 mm, 85 mm, 16 mm
Codice catalogo 231-2120
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
Double spatulas made of stainless steel.
Specifiche
- Lunghezza:350 mm
- Larghezza lama:16 mm
- Lunghezza lama:85 mm