HIV-1 Integrase (from E. coli)
Nome del fornitore: Biorbyt
Certificati
Informazioni su questo articolo
Specifiche
- Sorgente luminosa:E. coli
- Condizioni di conservazione:HIV-1 Integrase p31 protein is shipped at ambient temperature. Upon arrival, Store at −20 °C. Stable for Five years frozen. One month in solution at room temperature.
- Protein/peptide name:HIV-1 Integrase
- Purezza:Greater than 95.0% as determined by HPLC analysis and SDS-PAGE.
- Formulazione:1.5M urea, 25mM Tris-HCl pH 8.0, 0.2% Triton-X 50% Glycerol.
- Applicazioni testate:SDS-PAGE