HCV genotype-1a
Nome del fornitore: Biorbyt
Certificati
Informazioni su questo articolo
Specifiche
- Condizioni di conservazione:Five years frozen. One month in solution at room temperature.
- Protein/peptide name:HCV Genotype-1a
- Purezza:HCV Core Genotype-1a protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining). HCV Core Genotype-1a protein was purified by proprietary chromatographic technique.
- Formulazione:50mM Tris-HCl, pH-8, 60mM NaCl, 10mM glutathione, 0.25% sarkosil 50% glycerol.
- Applicazioni testate:SDS-PAGE