Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
HIV-1 p24 core
HIV-1 p24 core
Catalog # BIRBORB85303-100
Supplier:  Biorbyt
CAS Number:  
HIV-1 p24 core
Catalog # BIRBORB85303-100
Supplier:  Biorbyt
CAS Number:  

Specifications

  • Conf:
    100 µG
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • Condizioni di conservazione:
    Store at−20 °C.
  • Protein/peptide name:
    HIV-1 p24 core
  • Purezza:
    Greater than 95% by SDS-PAGE and HPLC
  • Formulazione:
    Liquid. Supplied in 50 mM Tris-HCl pH 7.2 and 8 Murea.
  • Applicazioni testate:
    WB , SDS-PAGE

Specifications

About this item