Recombinant HIV-1 p24,Biotin
Catalog # BIRBORB85317-100
Supplier: Biorbyt
CAS Number:
Specifications
- Conf:100 µG
- Coniugazione:Biotina
- Protein/peptide type:Recombinant
- Condizioni di conservazione:Store at−20 °C.
- Protein synonyms:Immunodeficiency Virus 1 antigen
- Protein/peptide name:HIV-1 p24
- Purezza:Greater than 95% by SDS-PAGE and RP-HPLC
- Formulazione:Liquid. Supplied in 50 mM Tris-HCl pH 7.2 and 8 Murea.
- Applicazioni testate:WB , SDS-PAGE