HCV-NS3-S3
Catalog # BIRBORB97926-100
Supplier: Biorbyt
CAS Number:
Specifications
- Conf:100 µG
- Condizioni di conservazione:Store at−20 °C.
- Protein/peptide name:HCV-NS3-S3
- Purezza:Greater than 95% by SDS-PAGE and RP-HPLC
- Formulazione:Liquid. Supplied in 25 mM Tris-HCl pH 7.5, 1 mM EDTA,1.5 M urea and 50% glycerol.
- Applicazioni testate:ELISA , WB