Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
HCV-NS3-S2b
HCV-NS3-S2b
Codice catalogo BIRBORB97924-100
Nome del fornitore:  Biorbyt
Numero CAS:  
HCV-NS3-S2b
Codice catalogo BIRBORB97924-100
Nome del fornitore:  Biorbyt
Numero CAS:  

Specifiche

  • Conf:
    100 µG
  • Condizioni di conservazione:
    Store at−20 °C.
  • Protein/peptide name:
    HCV-NS3-S2b
  • Purezza:
    Greater than 95% by SDS-PAGE and RP-HPLC
  • Formulazione:
    Liquid. Supplied in 25 mM Tris-HCl pH 7.5, 1 mM EDTA,1.5 M urea and 50% glycerol.
  • Applicazioni testate:
    ELISA , WB

Specifiche

Informazioni su questo articolo