Mouse DCIP-1 (from E. coli)
Nome del fornitore: Biorbyt
Certificati
Informazioni su questo articolo
Specifiche
- Sorgente luminosa:E. coli
- Specie:Mouse
- Condizioni di conservazione:Store at 4 °C for up to two weeks. For long term storage, aliquot and store at −20 °C, avoid freeze/thaw cycles.
- Protein synonyms:Murine Dendritic Cell Inflammatory
- Protein/peptide name:DCIP-1
- Purezza:> 97% by SDS-PAGE and HPLC analyses.
- Peso molecolare:7.9 kDa
- Sequenza:AVVASELRCQ CLNTLPRVDF ETIQSLTVTP PGPHCTQTEV IATLKDGQEV CLNPQGPRLQIIIKKILKSG KSS
- Formulazione:Lyophilized from a 0.2 um filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4
- Applicazioni testate:SDS-PAGE , HPLC