HSV I Ag (from E. coli)
Catalog # BIRBORB98956-1
Supplier: Biorbyt
CAS Number:
Specifications
- Conf:1 mg
- Sorgente luminosa:E. coli
- Condizioni di conservazione:Store at −20 °C. Avoid multiple freeze/thaw cycles.
- Protein/peptide name:HSV I Ag
- Purezza:Greater than 95% pure SDS PAGE non-reducing, Electrophoresis
- Formulazione:PBS, pH 7.4
- Applicazioni testate:ELISA , WB , IHC-P , RIA