ContactUsLinkComponent
Recombinant TB ESAT
  BIRBORB98882-1
 :  Biorbyt
 :  
Recombinant TB ESAT
  BIRBORB98882-1
 :  Biorbyt
 :  
  • Conf:
    1 mg
  • Protein/peptide type:
    Recombinant
  • Condizioni di conservazione:
    Store at −20 °C. Avoid multiple freeze/thaw cycles.
  • Protein/peptide name:
    TB ESAT
  • Purezza:
    Greater than 95% pure SDS PAGE non-reducing, Electrophoresis
  • Formulazione:
    PBS, pH 7.4
  • Applicazioni testate:
    ELISA , WB , IHC-P , RIA