Orders LinkContactUsLinkComponent
Mouse Pre-S1 Ag
Mouse Pre-S1 Ag
1 mg
Codice catalogo BIRBORB98864-1
Marketsource
Nome del fornitore:   Biorbyt
Mouse Pre-S1 Ag
Codice catalogo BIRBORB98864-1
Nome del fornitore:  Biorbyt
Marketsource
Numero CAS:  
Mouse Pre-S1 Ag
1 mg
Numero CAS:  
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 mg
Product Details & Documents
Documents
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    1 mg
  • Cat. No.:
    BIRBORB98864-1
  • Condizioni di conservazione:
    Store at −20 °C. Avoid multiple freeze/thaw cycles.
  • Protein/peptide name:
    Pre-S1 Ag
  • Applicazioni testate:
    ELISA , WB , IHC-P , RIA
  • Purezza:
    Greater than 95% pure SDS PAGE non-reducing, Electrophoresis
  • Specie:
    Mouse
  • Formulazione:
    PBS, pH 7.4
Specifiche
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..