Recombinant SCCA Ag
Catalog # BIRBORB98843-100
Supplier: Biorbyt
CAS Number:
Specifications
- Conf:100 µG
- Protein/peptide type:Recombinant
- Condizioni di conservazione:Store at −20 °C. Avoid multiple freeze/thaw cycles.
- Protein/peptide name:SCCA Ag
- Purezza:Greater than 95% pure SDS PAGE non-reducing, Electrophoresis
- Formulazione:PBS, pH 7.4
- Applicazioni testate:ELISA