Human recombinant Cystatin C
Catalog # BIRBORB79660-0.1
Supplier: Biorbyt
CAS Number:
Specifications
- Conf:0,1 mg
- Protein/peptide type:Recombinant
- Specie:Human
- Condizioni di conservazione:Store at -2 to -8 °C.
- Protein synonyms:AD8
- Protein/peptide name:Cystatin C
- Purezza:Greater than 95% pure SDS-PAGE. Protein G Chromatography