HCV-NS3-S1b
Supplier: Biorbyt
Certificates
About this item
Specifications
- Condizioni di conservazione:Store at−20 °C.
- Protein/peptide name:HCV-NS3-S1b
- Purezza:Greater than 95% by SDS-PAGE
- Formulazione:Liquid. Supplied in 25 mM Tris-HCl pH 8.0, 5mMglutathione, 1.5 M urea, 0.2% Triton X-100 and 50%glycerol.
- Applicazioni testate:ELISA , WB