ContactUsLinkComponent
Human recombinant TNF alpha (from E. coli)
Human recombinant TNF alpha (from E. coli)
Codice catalogo BIRBORB82061-50
Nome del fornitore:  Biorbyt
Numero CAS:  
Human recombinant TNF alpha (from E. coli)
Codice catalogo BIRBORB82061-50
Nome del fornitore:  Biorbyt
Numero CAS:  
Specifiche
  • Conf:
    50 µG
  • Protein/peptide type:
    Recombinant
  • Sorgente luminosa:
    E. coli
  • Specie:
    Human
  • Protein synonyms:
    APC1
  • Protein/peptide name:
    TNF alpha
  • Purezza:
    Purified.
  • Formulazione:
    Lyophilised.