Human s-100b, protein (beta-beta) (from brain)
BIRBORB82231-1
: Biorbyt
:
- Conf:1 mg
- Sorgente luminosa:Brain
- Specie:Human
- Protein synonyms:S-1beta
- Protein/peptide name:S-100B, Protein (beta-beta)
- Purezza:Purified.
- Formulazione:Lyophilised.
- Applicazioni testate:ELISA