Orders LinkContactUsLinkComponent
Grease, silicone
Grease, silicone
Grease, silicone, density: 1 g/cm3 (20 °C), flash point >300 °C
Codice catalogo 1.07746.0100
Nome del fornitore:   Merck
Grease, silicone
Codice catalogo 1.07746.0100
Nome del fornitore:  Merck
Grease, silicone
Grease, silicone, density: 1 g/cm3 (20 °C), flash point >300 °C
Price
84.20 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 100 g
Product Details & Documents
Documents
Certificates
Cerca per numero di lotto
Specifiche
  • Descrizione:
    Grease, silicone, density: 1 g/cm3 (20 °C), flash point >300 °C