Orders LinkContactUsLinkComponent
Reverse frits
Nome del fornitore:   NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Reverse frits
Nome del fornitore:  NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Certificates
2 varianti
Product Details & Documents
Ideal for the filtration of substances sensitive to oxidation and hydrolysis. With filter plate, one-way cock and two standard ground-nuts.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Sinterizzati
    Sinterizzato, il volume
    Supporto per filtro Ø esterno
    Disponibilità
    Price
  • NEUB4322-0100-144
    Reverse frit with glass stopper P4
    Reverse frit with glass stopper P4
    Vetro borosilicato 3.3
    100 ml
    30 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 550.00
    SFr. 550.00
    1 * 1 ST
       SFr. 550.00
  • NEUB4322-0100-294
    Reverse frit with glass stopper P4
    Reverse frit with glass stopper P4
    Vetro borosilicato 3.3
    100 ml
    30 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 476.00
    SFr. 476.00
    1 * 1 ST
       SFr. 476.00