Orders LinkContactUsLinkComponent
Redox standards
Redox standards
475±5 mV ORP buffer, 250 ml
Codice catalogo HAMI238322
Nome del fornitore:   HAMILTON BONADUZ
Redox standards
Codice catalogo HAMI238322
Nome del fornitore:  HAMILTON BONADUZ
Numero CAS:  
Redox standards
475±5 mV ORP buffer, 250 ml
Numero CAS:  
Price
SFr. 40.80
Log in per disponibilità
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Documents
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    250 ml
  • Descrizione:
    475±5 mV ORP buffer
Specifiche