Mascherine igieniche, PP
114-9101
- Tipo:Con orecchini
- Colore:verde
- Seq:02
- Conf:50
Maschere igieniche realizzate con struttura a 3 strati di PP e Meltblown PP.
- Respirazione facile, non irritante
- Eccellente filtrazione di batteri e particelle
- Nasello in alluminio a tutta lunghezza per una vestibilità comoda
- Solo per uso industriale e in camera bianca; non utilizzare per la protezione contro COVID-19
- Questo prodotto non è un dispositivo medico per uso medico o clinico ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 / Direttiva 93/42/CEE
- Questo prodotto non è un dispositivo di protezione individuale (DPI) ai sensi del regolamento (UE) 2016/425