Isolation gowns
bianco
Codice catalogo HOIT110412
Nome del fornitore: HUBEI ORIENT INTL TRADING
Vai a
Product Details & Documents
Full length gown made of soft PP fabric.
- Elastic cuffs
- Extra long ties sewn at waist and neckline
- Medical repellence grade (anti-alcohol, anti-blood, anti-oil), anti-static
- No dust and particle release
Specifiche
- Colore:bianco
- Cat. No.:HOIT110412
- Genere:Unisex
- Antistatico:+
- Applicazioni per abiti:Medical|Clinical
- Tipo di chiusura:Con fissaggio posteriore