Orders LinkContactUsLinkComponent
Carrier for round bottom flasks, IKA®
Max. 500 ml, 142 mm, 108 mm, 34×49 mm
Codice catalogo IKAA4448400
Nome del fornitore:   IKA
Carrier for round bottom flasks, IKA®
Codice catalogo IKAA4448400
Nome del fornitore:  IKA
Carrier for round bottom flasks, IKA®
Carrier for round bottom flasks, IKA®
Max. 500 ml, 142 mm, 108 mm, 34×49 mm
Price
SFr. 436.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This flask carrier with handle is constructed from anodised aluminium.
Working temperature max.: 300 °C
Specifiche
  • Ø est:
    142 mm
  • Per:
    Max. 500 ml
  • L×P:
    34×49 mm
  • Ø interno inferiore:
    108 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Inserto per pallone, 100 ml
    Inserto per pallone, 100 ml
    442-0966
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 110.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Inserto per pallone, 250 ml
    Inserto per pallone, 250 ml
    442-0964
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 110.00