Glass column for column elution
Codice catalogo BEHRB00231897
Nome del fornitore: BEHR
Specifiche
- Ø int.:60,00 mm
- Capacità:950 ml
- Descrizione:Glass column with GL45 on both ends, GS 950, according to LUA bulletin no. 20
- Lunghezza:320 mm
- Conf:1