Orders LinkContactUsLinkComponent
Scoops, non sparking
Scoops, non sparking
230 mm, 150 mm, verde
Codice catalogo NEWPTLS290
Nome del fornitore:   NEW PIG
Scoops, non sparking
Codice catalogo NEWPTLS290
Nome del fornitore:  NEW PIG
Scoops, non sparking
Scoops, non sparking
230 mm, 150 mm, verde
Price
SFr. 10.60
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Non sparking scoop made from rough, resilient PP that won't rust or corrode. Ideal for handling loose absorbents, powder and contaminated soils.
  • Excellent chemical resistance for use in cleaning up loose absorbents
  • Non sparking, chemical and corrosion resistant
Specifiche
  • Larghezza:
    150 mm
  • Colore:
    verde
  • Lunghezza:
    230 mm