Orders LinkContactUsLinkComponent
Vortex mixer, VORTEX 2
Vortex mixer, VORTEX 2
Vortex shaker, Vortex 2
Codice catalogo IKAA25000258
Nome del fornitore:   IKA
Vortex mixer, VORTEX 2
Codice catalogo IKAA25000258
Nome del fornitore:  IKA
Vortex mixer, VORTEX 2
Vortex mixer, VORTEX 2
Vortex shaker, Vortex 2
Price
SFr. 377.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Vortex shaker with sturdy metal die cast housing. Suitable for continuous operation (low heat due to ventilation of motor).
  • Stable operation at high speeds due to silicon feet
  • Infinitely adjustable speed range
  • Temperature range 5 to 40 °C
  • Various applications are possible because of 3 interchangeable attachments and 7 inserts
  • Touch function
 : IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
 : Supplied without accessories. A range of attachments is available, these must be ordered separately.
Specifiche
  • Descrizione:
    Vortex shaker, Vortex 2
  • Cat. No.:
    IKAA25000258
  • Ampiezza di agitazione:
    4 mm
  • Timer:
    -
  • Peso:
    3,9 kg
  • Potenza in ingresso del motore:
    39 W
  • Intervallo di velocità:
    500 - 2500 min⁻¹
  • Modello:
    Vortex 2
  • Capacità max.:
    0,4 kg
  • Movimento di agitazione:
    Orbital
  • L×P×A:
    120×138×140 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Supporto per 18 provette da 10 mm di diametro**
    Supporto per 18 provette da 10 mm di diametro**
    412-0103
    Modalità continua
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 53.10
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Microtitre plate attachment for 1 standard microtitre plate**
    Microtitre plate attachment for 1 standard microtitre plate**
    441-0036
    Modalità continua
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 53.10
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Attacco monolaterale 88 mm tondo con inserto in gomma
    Attacco monolaterale 88 mm tondo con inserto in gomma
    412-0100
    Modalità continua/manuale
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 38.40
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Supporto per 1 matraccio Erlenmeyer/tondo da 100 a 250 ml**
    Supporto per 1 matraccio Erlenmeyer/tondo da 100 a 250 ml**
    412-0107
    Modalità continua
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 53.10
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Supporto per 8 provette da 20 mm di diametro**
    Supporto per 8 provette da 20 mm di diametro**
    412-0106
    Modalità continua
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 53.10
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Ripiano Supporto universale 150 mm circolare con inserto di gomma
    Ripiano Supporto universale 150 mm circolare con inserto di gomma
    412-0101
    Modalità continua
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 42.70
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Attacco standard
    Attacco standard
    444-2748
    Modalità continua o "touch"
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 18.10
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Supporto per 8 provette da 16 mm di diametro**
    Supporto per 8 provette da 16 mm di diametro**
    412-0105
    Modalità continua
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 53.10
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Supporto per 12 provette da 12 mm di diametro**
    Supporto per 12 provette da 12 mm di diametro**
    412-0104
    Modalità continua
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 53.10
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Attacco per provette per analisi, per 54 provette da microcentrifuga, da 1,5/2,0 ml**
    Attacco per provette per analisi, per 54 provette da microcentrifuga, da 1,5/2,0 ml**
    412-0102
    Modalità continua
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 99.40