Qualitative filter papers, standard grades, grade 597L, Whatman™
Codice catalogo WHAT10312070
Nome del fornitore: Whatman products (Cytiva)
Specifiche
- Grado:597L
- Ritenzione delle particelle:7 µm
- Seq:01
- Taglia:40 mm × 100 m
- Environmentally Preferable:
- Spessore:180 µm
- Peso:82 g/m²
- Velocità di filtrazione:170 s (Herzberg)
- Conf:1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
These are cellulose qualitative filter papers with low fat content.