VWR® SpatulaBalance, Spatola bilancia portatile
Codice catalogo 611-1565
Nome del fornitore: VWR Collection
Specifiche
- Modello:SpatulaBalance
- Conf:1
- Leggibilità:0,1 g
- Portata:0 - 300 g
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Prodotto esclusivo che abbina alle caratteristiche di una bilancia la semplicità di una spatola, per misure dei campioni rapide e molto precise. Particolarmente utile nelle applicazioni veterinarie e nel settore alimentare. Paletta traslucida staccabile, graduata per la misurazione dei liquidi, realizzata in plastica ABS resistente alla corrosione e lavabile in lavastoviglie per una semplice pulizia.
- LCD digitale integrato nel manico di facile presa con indicatore del livello di carica della batteria
- Graduazioni da 5 A 30 ml sul cucchiaio, con incrementi di 5 ml
- Tasti morbidi a 3 posizioni per la tara, il blocco display e la conversione da grammi a once
- Precisione di ±0,2 g o 0,25% nella posizione orizzontale
- Certificato Traceable® (indica la tracciabilità rispetto agli standard NIST)
Volume della spatola: 32 ml
L×P×A: 230×30×15 mm
Peso: 85 g
Delivery: fornite con certificato Traceable® e 2 batterie AAA.