Morsetto per micropiastre per agitatori VWR® Standard e Advanced
Catalog # 444-2954
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Per:Agitatori Standard/Advanced 3500, 5000, 10000, 15000
- Descrizione:Pinza per micropiastre, per fissare una micropiastra standard o una piastra DeepWell, 89×129 mm
- Seq:0170
- Conf:1
Specifications
About this item
Attacchi per la piattaforma universale corrispondente utilizzata con l'agitatore. Per dettagli sulle piattaforme universali, consultare le opzioni riportate sopra.