ContactUsLinkComponent
VWR®, agitatore orbitale Advanced 5000
undefined
VWR®, agitatore orbitale Advanced 5000
  • Catalog No:
  • 444-2917
  • Modello:
  • Advanced 5000
  • Velocità:
  • 20 - 500 min⁻¹
  • Accuratezza della velocità:
  • ±1 min⁻¹ below 100
  • Movimento di agitazione:
  • Orbitale
  • Carico massimo:
  • 22,7 kg
  • Potenza:
  • 75 W
  • Ampiezza di agitazione:
  • 25 mm
  • Peso:
  • 45 kg
  • L×P×A:
  • 676×597×155 mm
  • L×P piattaforma:
  • 610×457 mm
Tier braces