ContactUsLinkComponent
VWR® Standard 5000 Orbital Shaker
VWR® Standard 5000 Orbital Shaker
Supplier:  VWR Collection
Certificates
undefined
VWR® Standard 5000 Orbital Shaker
Supplier:  VWR Collection
Specifications
  • Catalog No:
  • 444-2914
  • Modello:
  • Standard 5000
  • Velocità:
  • 25 - 500 min⁻¹
  • Movimento di agitazione:
  • Orbitale
  • Carico massimo:
  • 22,7 kg
  • Potenza:
  • 75 W
  • Ampiezza di agitazione:
  • 25 mm
  • Peso:
  • 45 kg
  • L×P×A:
  • 676×597×155 mm
  • L×P piattaforma:
  • 610×457 mm
Specifications
Tier braces
Product Information
Frequently Bought Together