Polycarbonate erlenmeyer flasks with screw caps, Corning®
Nome del fornitore: Corning
Certificati
Informazioni su questo articolo
In PC otticamente trasparente.
- Opzione fondo con concavità o liscio disponibile in tutte le misure (125 ml...3 L)
- Graduazioni in rilievo per la massima precisione
- Opzione tappo ventilato per lo scambio continuo di gas e per mantenere allo stesso tempo la sterilità della fiasca e prevenire le fuoriuscite
- Confezionati singolarmente e sterilizzati per irraggiamento per un facile utilizzo
- Certificati apirogeni
Le fiasche di Erlenmeyer Corning®, con fondo con concavità o liscio, sono ideali per la coltivazione in agitazione delle cellule e per la conservazione.
Caution: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.
Specifiche
- Catalog No:
- 734-1903
- 734-4204
- 734-1902
- 734-1889
- 734-1888
- 734-4203
- 734-4202
- 734-4201
- 734-4200
- 734-4199
- 734-1820
- 734-4197
- 734-2759
- 734-2758
- 734-4198
- 734-1887
- 734-1833
- 734-1886
- 734-1905
- 734-1832
- 734-1885
- 734-1904
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:
- RECs, ISO 14001 - Oneonta
- RECs, ISO 14001 - Oneonta
- RECs, ISO 14001 - Oneonta
- RECs, ISO 14001 - Oneonta
Specifiche
Informazioni correlate
Aseptic Transfer Caps