VWR®, agitatore orbitale Standard 1000
Nome del fornitore: VWR Collection
Certificati
Informazioni su questo articolo
Agitatore per uso generico con controllo a microprocessore ideale per applicazioni di miscelazione di base, tecniche blotting, colorazione e decolorazione. Il controllo della velocità variabile offre un'agitazione omogenea e uniforme. La velocità può essere regolata mediante una manopola con impostazioni da 1 a 10; la funzione di aumento progressivo consente di aumentare gradualmente la velocità fino al valore impostato per una maggiore sicurezza.
- Adatto per il funzionamento continuo
- Può essere utilizzato a una temperatura compresa tra 0 e 40 °C (massimo 80% di umidità relativa, senza condensa), in un'incubatrice, un'incubatrice a CO₂ o una cella frigorifera
Delivery: fornito con tappetino in gomma antiscivolo.
Specifiche
- Catalog No:
- 444-2902
- Modello:
- Standard 1000
- Velocità:
- 40 - 300 min⁻¹
- Movimento di agitazione:
- Orbitale
- Carico massimo:
- 3,6 kg
- Potenza:
- 25 W
- Ampiezza di agitazione:
- 15 mm
- Peso:
- 10 kg
- L×P×A:
- 280×430×102 mm
- L×P piattaforma:
- 222×299 mm
Specifiche
Informazioni correlate
Frequently Bought Together