Piastra per coltura IVF, Costar®
Catalog # 734-1542
Supplier: Corning
Specifications
- Ø:60 mm
- Descrizione:Piastre per coltura IVF, 60×15 mm
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- Conf:500
Specifications
About this item
In PS otticamente trasparente capsule per colture IVF con pozzetto centrale da 20 mm. Il pozzetto interno contiene 3 ml di terreno, il pozzetto esterno ne contiene 10 ml.
- Inclinazione di 45° per iniettare l'ovocita/embrione al centro del pozzetto
- Il bordo divisorio posto sulla base protegge la superficie ottica dai graffi
- Con trattamento per adesione cellulare ottimale
- Sterilizzazione con raggi gamma
- Certificazione di apirogenicità
Product is strictly not for human use. The center well dish is a Class I medical device and should never be used in applications which require the product to be certified as a Class II or Class III medical device.
Center well beveled 'lead in' makes it easier to manipulate a pipette. Fill center well to the bottom of bevel for 1 ml volume. Dish cover has edge beads permit uniform gas flow. Outer moat provides both humidification and washing.
Uso destinato esclusivamente alla ricerca.
Ordering information: Accessories not included.