Lente di ingrandimento da lettura con appoggio, Scribolux
Catalog # 630-1039
Supplier: ESCHENBACH OPTIK
Specifications
- Ingrandimento:2,8×
- Descrizione:Illuminated stand magnifier
- Conf:1
- L×P:75×100 mm
Specifications
About this item
Questa lente di ingrandimento semplice da utilizzare può essere appoggiata sulla superficie da leggere per ottenere un'immagine estremamente chiara e un ampio campo visivo.
- Distanza lente – superficie: 75 mm
- Rivestimento antigraffio Ceratec®
- Illuminazione a LED chiara, uniforme ed economica (80 mA)
- Lente leggera asferica PXM®
- Il vano batteria è integrato nella base della lente
Delivery: fornita con 3 batterie AA da 1,5 V, di durata fino a 10 volte superiore rispetto alle lampadine tradizionali, sacchetto in microfibra per proteggere la lente.