Storage plates and blocks, 96-well, Corning®
Catalog # CORN3947
Supplier: Corning
Specifications
- Confezione:5/bag
- Sterili:-
- Descrizione:Deep well plate, 96-well, natural, V-bottom square well
- Seq:03
- L×P×A:127,76×85,48×44,2 mm
- Conf:50
- Volume pozzetti:2200 µl
Specifications
About this item
In PP, senza trattamento, senza coperchio. Micropiastre da 96 pozzetti per volumi standard ed elevati e blocchi di conservazione per soddisfare i requisiti di saggio e conservazione.
- Scelta tra pozzetti a fondo piatto, sferico o a V
- Bordo di altezza uniforme per una superficie di presa robotica maggiore
- Resistenti a molti solventi organici comuni (ad esempio DMSO, etanolo, metanolo)
- Certificate esenti da DNasi e RNasi