Rifrattometro di Abbe
Catalog # 635-0480
Supplier: BELLINGHAM STANLEY
Specifications
- Range di misura:0 − 95 °Bx
- Risoluzione:0,25 °Bx ; 0,0005 nD
- Sorgente luminosa:Pila alcalina a bottone LR44 da 1,5 V
- Descrizione:Abbe refractometer
- Conf:1
- Indice di rifrazione:1,30 − 1,70 nD
Specifications
About this item
L'Abbe 5 è un rifrattometro economico ideale per le scuole e laboratori in cui sono richieste misure di differenti indici di rifrazione o in cui la disponibilità del campione è relativamente bassa.
- Nella maggior parte dei casi si può utilizzare la normale luce diurna poiché il rifrattometro è dotato di riflettori a specchio per dirigere la luce nell'ottica dello strumento
- I risultati sono sia in scala RI che in scala Brix con temperatura del prisma monitorata elettronicamente e visualizzata sul display digitale integrato
- Le connessioni del bagnomaria offrono il controllo della temperatura del prisma, quando collegato a bagnomaria esterno e termostato appropriati
Ordering information: Per alcune applicazioni potrebbe essere richiesta una sorgente luminosa, da ordinare separatamente.
Delivery: Supplied with a hard case, a calibration plate, contact liquid, an instruction manual and a LR44 AA 1,5 V button cell.