Clear bottom black and white polystyrene microplates, 96 well, Corning®
Supplier: Corning
Certificates
About this item
In PS, fondo piatto.
- Lo spessore del fondo è inferiore del 60% rispetto alle piastre in PS convenzionali, con una fluorescenza di fondo minore che consente letture fino a 340 nm
- Le pareti opache prevengono il cross-talk tra i pozzetti
- Il profilo piatto e otticamente trasparente del fondo consente l'osservazione diretta al microscopio
NBS™ = superficie non legante
Specifications
- Catalog No:
- 734-4154
- 734-1661
- 734-1660
- 734-4156
- 734-4159
- 734-4155
- 734-4160
- 734-4158
- CORN3904BC
- 734-4157
- 732-5516
- 734-1609
- 734-1608
- 732-5519
- 734-1613
- 732-5518
- 734-1612
- 734-1610
- 732-5523
- 734-2293
- 734-4069
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:
- RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- RECs, ISO 14001 - Kennebunk