Microcentrifuge tubes, 0,6/1,5/1,7/2,0/5,0 ml, SnapLock, Axygen®
Informazioni su questo articolo
Axygen MaxyClear polypropylene microcentrifuge tubes feature exceptional clarity without compromising on strength.
- SnapLock tubes have frosted cap surfaces and frosted side panels, ideal for labeling
- Certified free from DNase, RNase and endotoxin
- Sterile versions have a Sterility Assurance Level (SAL) of 10-6
Maxymum Recovery® microtubes with ultra-smooth surfaces prevent adhesion of proteins and nucleic acids after long periods of storage
Tubes with volume 2,0 ml and below feature a piercing port in the center of the cap.
0,6 ml, 1,5 ml, and 2,0 ml clear microcentrifuge tubes are boil proof and autoclavable, colored tubes are not boil-proof.
1,7 ml tubes are not boil proof and autoclavable, but their co-polymer (PPCO) construction offers increased chemical resistance, clarity, and strength.
: Microprovette fornite in confezione bulk, in sacchetti di plastica
51 varianti
Product Details & Documents
Axygen MaxyClear polypropylene microcentrifuge tubes feature exceptional clarity without compromising on strength.
- SnapLock tubes have frosted cap surfaces and frosted side panels, ideal for labeling
- Certified free from DNase, RNase and endotoxin
- Sterile versions have a Sterility Assurance Level (SAL) of 10-6
Maxymum Recovery® microtubes with ultra-smooth surfaces prevent adhesion of proteins and nucleic acids after long periods of storage
Tubes with volume 2,0 ml and below feature a piercing port in the center of the cap.
0,6 ml, 1,5 ml, and 2,0 ml clear microcentrifuge tubes are boil proof and autoclavable, colored tubes are not boil-proof.
1,7 ml tubes are not boil proof and autoclavable, but their co-polymer (PPCO) construction offers increased chemical resistance, clarity, and strength.
: Microprovette fornite in confezione bulk, in sacchetti di plastica
Specifications for Product Family
Specifiche
- Catalog No:
- 525-0254
- 525-0266
- 525-0225
- 525-0258
- 525-0272
- 525-0229
- 525-0273
- 525-0274
- 525-0275
- 525-0276
- AXYGMCT-060-SP
- 525-0267
- 525-0226
- 525-0260
- 525-0268
- 525-0230
- 525-0262
- 525-0256
- 525-0270
- 525-0271
- 525-0278
- 525-0289
- 525-0265
- 525-0255
- 525-0264
- 525-0288
- 525-0259
- 525-0227
- 525-0231
- 525-0287
- 525-0290
- 525-0294
- 525-0293
- 525-0291
- 525-0292
- 525-0282
- 525-0228
- 525-0261
- 525-0281
- 525-0232
- 525-0280
- 525-0279
- 525-0283
- 525-0408
- 525-0286
- 525-0285
- 525-0257
- 525-0284
- 525-0922
- 525-0920
- 525-0921
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
Specifiche
Product Family Options
Capienza 0,6 ml
Informazioni sul prodotto
- CapacitàColoreTipoVersioneMaterialeRCF max.DisponibilitàPrice
- 0,6 mlColori assortitiwith snaplock capGraduated, conical bottom, non sterilePP16700×gLog in per disponibilità1 * 1.000 STSFr. 56.30Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.525-0254Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleI-RECs, ISO 14001 - ReynosaProduzione a basso impatto - 0,6 mlbluwith snaplock capGraduated, conical bottom, non sterilePP16700×gLog in per disponibilità1 * 1.000 STSFr. 54.10Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.525-0266Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleI-RECs, ISO 14001 - ReynosaProduzione a basso impatto - 0,6 mltrasparentewith snaplock capGraduated, conical bottom, non sterilePP16700×gLog in per disponibilità1 * 1.000 STSFr. 52.00Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.525-0225Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleI-RECs, ISO 14001 - ReynosaProduzione a basso impatto - 0,6 mltrasparentewith snaplock capGraduated, conical bottom, sterilePP16700×gLog in per disponibilità1 * 500 STSFr. 44.30Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.525-0258Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleI-RECs, ISO 14001 - ReynosaProduzione a basso impatto - 0,6 mlverdewith snaplock capGraduated, conical bottom, non sterilePP16700×gLog in per disponibilità1 * 1.000 STSFr. 54.10Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.525-0272Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleI-RECs, ISO 14001 - ReynosaProduzione a basso impatto - 0,6 mltrasparenteMaxymum Recovery® con tappo a scattoGraduated, conical bottom, non sterilePP16700×gLog in per disponibilità1 * 500 STSFr. 42.30Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.525-0229Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleI-RECs, ISO 14001 - ReynosaProduzione a basso impatto - 0,6 mlarancionewith snaplock capGraduated, conical bottom, non sterilePP16700×gLog in per disponibilità1 * 1.000 STSFr. 54.10Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.525-0273Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleI-RECs, ISO 14001 - ReynosaProduzione a basso impatto - 0,6 mlrossowith snaplock capGraduated, conical bottom, non sterilePP16700×gLog in per disponibilità1 * 1.000 STSFr. 54.10Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.525-0274Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleI-RECs, ISO 14001 - ReynosaProduzione a basso impatto - 0,6 mlviolawith snaplock capGraduated, conical bottom, non sterilePP16700×gLog in per disponibilità1 * 1.000 STSFr. 54.10Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.525-0275Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleI-RECs, ISO 14001 - ReynosaProduzione a basso impatto - 0,6 mlambrawith snaplock capGraduated, conical bottom, non sterilePP16700×gLog in per disponibilità1 * 1.000 STSFr. 54.10Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.525-0276Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleI-RECs, ISO 14001 - ReynosaProduzione a basso impatto - 0,6 mlColori assortitiWith snap capGraduated, conical bottom, non sterilePP16700×gLog in per disponibilità1 * 1.000 STSFr. 61.90Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.AXYGMCT-060-SPEnvironmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleI-RECs, ISO 14001 - ReynosaProduzione a basso impatto
Capienza 1,5 ml
Informazioni sul prodotto
- CapacitàColoreTipoVersioneMaterialeRCF max.DisponibilitàPrice
- 1,5 mlbluwith snaplock capGraduated, conical bottom, non sterilePP16700×gLog in per disponibilità1 * 500 STSFr. 27.70Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.525-0267Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleI-RECs, ISO 14001 - ReynosaProduzione a basso impatto - 1,5 mltrasparentewith snaplock capGraduated, conical bottom, non sterilePP16700×gLog in per disponibilità1 * 500 STSFr. 24.50Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.525-0226Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleI-RECs, ISO 14001 - ReynosaProduzione a basso impatto - 1,5 mltrasparentewith snaplock capGraduated, conical bottom, sterilePP16700×gLog in per disponibilità1 * 250 STSFr. 36.80Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.525-0260Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleI-RECs, ISO 14001 - ReynosaProduzione a basso impatto - 1,5 mlverdewith snaplock capGraduated, conical bottom, non sterilePP16700×gLog in per disponibilità1 * 500 STSFr. 27.70Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.525-0268Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleI-RECs, ISO 14001 - ReynosaProduzione a basso impatto - 1,5 mltrasparenteMaxymum Recovery® con tappo a scattoGraduated, conical bottom, non sterilePP16700×gLog in per disponibilità1 * 250 STSFr. 22.20Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.525-0230Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleI-RECs, ISO 14001 - ReynosaProduzione a basso impatto - 1,5 mltrasparentewithout snaplock capGraduated, conical bottom, non sterilePP16700×gLog in per disponibilità1 * 500 STSFr. 30.90Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.525-0262Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleI-RECs, ISO 14001 - ReynosaProduzione a basso impatto - 1,5 mlColori assortitiwith snaplock capGraduated, conical bottom, non sterilePP16700×gLog in per disponibilità1 * 500 STSFr. 28.50Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.525-0256Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleI-RECs, ISO 14001 - ReynosaProduzione a basso impatto - 1,5 mlrossowith snaplock capGraduated, conical bottom, non sterilePP16700×gLog in per disponibilità1 * 500 STSFr. 27.70Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.525-0270Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleI-RECs, ISO 14001 - ReynosaProduzione a basso impatto - 1,5 mlviolawith snaplock capGraduated, conical bottom, non sterilePP16700×gLog in per disponibilità1 * 500 STSFr. 27.70Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.525-0271Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleI-RECs, ISO 14001 - ReynosaProduzione a basso impatto - 1,5 mlambrawith snaplock capGraduated, conical bottom, non sterilePP16700×gLog in per disponibilità1 * 500 STSFr. 27.00Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.525-0278Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleI-RECs, ISO 14001 - ReynosaProduzione a basso impatto - 1,5 mlgiallowith snaplock capGraduated, conical bottom, non sterilePP16700×gLog in per disponibilità1 * 500 STSFr. 27.70Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.525-0289Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleI-RECs, ISO 14001 - ReynosaProduzione a basso impatto - 1,5 mlColori assortitiWith snap capGraduated, conical bottom, non sterilePP16700×gLog in per disponibilità1 * 500 STSFr. 31.30Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.525-0265Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleI-RECs, ISO 14001 - ReynosaProduzione a basso impatto
Capienza 1,7 ml
Informazioni sul prodotto
- CapacitàColoreTipoVersioneMaterialeRCF max.DisponibilitàPrice
- 1,7 mlcolori assortitiwith snaplock capGraduated, conical bottom, non sterilePPCO16700×gLog in per disponibilità1 * 500 STSFr. 31.50Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.525-0255Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleI-RECs, ISO 14001 - ReynosaProduzione a basso impatto - 1,7 mlColori assortitiwith snaplock capGraduated, conical bottom, non sterilePPCO16700×gLog in per disponibilità1 * 500 STSFr. 34.60Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.525-0264Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleI-RECs, ISO 14001 - ReynosaProduzione a basso impatto - 1,7 mlbluwith snaplock capGraduated, conical bottom, non sterilePPCO16700×gLog in per disponibilità1 * 500 STSFr. 30.00Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.525-0288Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleI-RECs, ISO 14001 - ReynosaProduzione a basso impatto - 1,7 mltrasparentewith snaplock capGraduated, conical bottom, sterilePPCO16700×gLog in per disponibilità1 * 250 STSFr. 26.60Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.525-0259Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleI-RECs, ISO 14001 - ReynosaProduzione a basso impatto - 1,7 mltrasparentewith snaplock capGraduated, conical bottom, non sterilePPCO16700×gLog in per disponibilità1 * 500 STSFr. 27.50Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.525-0227Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleI-RECs, ISO 14001 - ReynosaProduzione a basso impatto - 1,7 mltrasparenteMaxymum Recovery® con tappo a scattoGraduated, conical bottom, non sterilePPCO16700×gLog in per disponibilità1 * 250 STSFr. 23.10Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.525-0231Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleI-RECs, ISO 14001 - ReynosaProduzione a basso impatto - 1,7 mlverdewith snaplock capGraduated, conical bottom, non sterilePPCO16700×gLog in per disponibilità1 * 500 STSFr. 30.00Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.525-0287Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleI-RECs, ISO 14001 - ReynosaProduzione a basso impatto - 1,7 mlarancionewith snaplock capGraduated, conical bottom, non sterilePPCO16700×gLog in per disponibilità1 * 500 STSFr. 30.00Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.525-0290Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleI-RECs, ISO 14001 - ReynosaProduzione a basso impatto - 1,7 mlrossowith snaplock capGraduated, conical bottom, non sterilePPCO16700×gLog in per disponibilità1 * 500 STSFr. 30.00Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.525-0294Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleI-RECs, ISO 14001 - ReynosaProduzione a basso impatto - 1,7 mlviolawith snaplock capGraduated, conical bottom, non sterilePPCO16700×gLog in per disponibilità1 * 500 STSFr. 30.00Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.525-0293Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleI-RECs, ISO 14001 - ReynosaProduzione a basso impatto - 1,7 mlgiallowith snaplock capGraduated, conical bottom, non sterilePPCO16700×gLog in per disponibilità1 * 500 STSFr. 30.00Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.525-0291Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleI-RECs, ISO 14001 - ReynosaProduzione a basso impatto - 1,7 mlambrawith snaplock capGraduated, conical bottom, non sterilePPCO16700×gLog in per disponibilità1 * 500 STSFr. 30.00Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.525-0292Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleI-RECs, ISO 14001 - ReynosaProduzione a basso impatto
Capienza 2,0 ml
Informazioni sul prodotto
- CapacitàColoreTipoVersioneMaterialeRCF max.DisponibilitàPrice
- 2,0 mlbluWith snap-lock capGraduated, conical bottom, non sterilePP16700×gLog in per disponibilità1 * 500 STSFr. 30.00Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.525-0282Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleI-RECs, ISO 14001 - ReynosaProduzione a basso impatto - 2,0 mltrasparenteWith snap-lock capGraduated, conical bottom, non sterilePP16700×gLog in per disponibilità1 * 500 STSFr. 27.50Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.525-0228Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleI-RECs, ISO 14001 - ReynosaProduzione a basso impatto - 2,0 mltrasparenteWith snap-lock capGraduated, conical bottom, sterilePP16700×gLog in per disponibilità1 * 250 STSFr. 26.00Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.525-0261Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleI-RECs, ISO 14001 - ReynosaProduzione a basso impatto - 2,0 mlverdeWith snap-lock capGraduated, conical bottom, non sterilePP16700×gLog in per disponibilità1 * 500 STSFr. 30.00Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.525-0281Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleI-RECs, ISO 14001 - ReynosaProduzione a basso impatto - 2,0 mltrasparenteWith snap-lock cap, Maxymum Recovery®Graduated, conical bottom, non sterilePP16700×gLog in per disponibilità1 * 250 STSFr. 23.60Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.525-0232Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleI-RECs, ISO 14001 - ReynosaProduzione a basso impatto - 2,0 mltrasparenteWithout snap-lock capGraduated, conical bottom, non sterilePP16700×gLog in per disponibilità1 * 500 STSFr. 28.30Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.525-0280Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleI-RECs, ISO 14001 - ReynosaProduzione a basso impatto - 2,0 mlarancioneWith snap-lock capGraduated, conical bottom, non sterilePP16700×gLog in per disponibilità1 * 500 STSFr. 30.00Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.525-0279Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleI-RECs, ISO 14001 - ReynosaProduzione a basso impatto - 2,0 mlrossoWith snap-lock capGraduated, conical bottom, non sterilePP16700×gLog in per disponibilità1 * 500 STSFr. 30.00Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.525-0283Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleI-RECs, ISO 14001 - ReynosaProduzione a basso impatto - 2,0 mlColori assortitiWith snap-lock capGraduated, conical bottom, non sterilePP16700×gLog in per disponibilità1 * 5.000 STSFr. 346.00Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.525-0408Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleI-RECs, ISO 14001 - ReynosaProduzione a basso impatto - 2,0 mlviolaWith snap-lock capGraduated, conical bottom, non sterilePP16700×gLog in per disponibilità1 * 500 STSFr. 30.00Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.525-0286Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleI-RECs, ISO 14001 - ReynosaProduzione a basso impatto - 2,0 mlambraWith snap-lock capGraduated, conical bottom, non sterilePP16700×gLog in per disponibilità1 * 500 STSFr. 30.00Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.525-0285Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleI-RECs, ISO 14001 - ReynosaProduzione a basso impatto - 2,0 mlColori assortitiWith snap-lock capGraduated, conical bottom, non sterilePP16700×gLog in per disponibilità1 * 500 STSFr. 32.20Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.525-0257Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleI-RECs, ISO 14001 - ReynosaProduzione a basso impatto - 2,0 mlgialloWith snap-lock capGraduated, conical bottom, non sterilePP16700×gLog in per disponibilità1 * 500 STSFr. 30.00Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.525-0284Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleI-RECs, ISO 14001 - ReynosaProduzione a basso impatto
Capienza 5,0 ml
Informazioni sul prodotto
- CapacitàColoreTipoVersioneMaterialeRCF max.DisponibilitàPrice
- 5,0 mlambraWith snap-lock capGraduated, conical bottom, non sterilePP14000×gLog in per disponibilità1 * 250 STSFr. 112.00Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.525-0922Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleI-RECs, ISO 14001 - ReynosaProduzione a basso impatto - 5,0 mltrasparenteWith snap-lock capGraduated, conical bottom, non sterilePP14000×gLog in per disponibilità1 * 250 STSFr. 87.30Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.525-0920Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleI-RECs, ISO 14001 - ReynosaProduzione a basso impatto - 5,0 mltrasparenteWith snap-lock capGraduated, conical bottom, sterilePP14000×gLog in per disponibilità1 * 250 STSFr. 96.00Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.525-0921Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleI-RECs, ISO 14001 - ReynosaProduzione a basso impatto