Thermal transfer printer labels, type B-449
Nome del fornitore: Brady
Vai a
Informazioni su questo articolo
Printable, removable PP labels for thermal transfer printers.
6 varianti
Product Details & Documents
Printable, removable PP labels for thermal transfer printers.
Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- TipoModelloMaterialeAdesivoPrinting methodColoreStampanteDimensioniConfezioneDisponibilitàPrice
- BRDY067109Removable printer labelsRemovable printer labelsB-449THT-5-449-10PPAcrilicoThermal transferbianco360X-Plus II25×12 mm10000 labels/rollLog in per disponibilità1 * 1 ROUSFr. 199.00
- BRDY116392Removable printer labelsRemovable printer labelsB-449THT-6-449-3PPAcrilicoThermal transferbianco360X-Plus II38×19 mm3000 labels/rollLog in per disponibilità1 * 1 ROUSFr. 87.20
- BRDY067111Removable printer labelsRemovable printer labelsB-449THT-17-449-3PPAcrilicoThermal transferbianco360X-Plus II50×25 mm3000 labels/rollLog in per disponibilità1 * 1 ROUSFr. 180.00
- BRDY116402Removable printer labelsRemovable printer labelsB-449THT-17-449-1.5-SCPPAcrilicoThermal transferbiancoBBP1250×25 mm1500 labels/rollLog in per disponibilità1 * 1 ROUSFr. 81.70
- BRDY067112Removable printer labelsRemovable printer labelsB-449THT-18-449-3PPAcrilicoThermal transferbiancoi510076×25 mm3000 labels/rollLog in per disponibilità1 * 1 ROUSFr. 270.00
- BRDY067113Removable printer labelsRemovable printer labelsB-449THT-19-449-1PPAcrilicoThermal transferbianco360X-Plus II76×50 mm1000 labels/rollLog in per disponibilità1 * 1 ROUSFr. 180.00
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.