Orders LinkContactUsLinkComponent
Labels for BBP3x printers, type B-581
 :   Brady
Labels for BBP3x printers, type B-581
 :  Brady
Labels for BBP3x printers, type B-581
Labels for BBP3x printers, type B-581
These repositionable vinyl B-581 labeling tapes with removable acrylic are ideal for temporary, removable, repostionable labeling applications.
Product Family Options
  • Descrizione
    Tipo
    Modello
    Materiale
    Adesivo
    Colore
    Stampante
    Dimensioni
  • Removable label printer tape
    B-581
    B30C-500-581-WT
    Vinile
    Acrilico
    bianco
    BBP3x
    12 mm×30 m
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 167.00
    SFr. 167.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 167.00
  • Removable label printer tape
    B-581
    B30C-1125-581-WT
    Vinile
    Acrilico
    bianco
    BBP3x
    29 mm×30 m
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 267.00
    SFr. 267.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 267.00
  • Removable label printer tape
    B-581
    B30C-2250-581-WT
    Vinile
    Acrilico
    bianco
    BBP3x
    57 mm×30 m
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 400.00
    SFr. 400.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 400.00
  • Removable label printer tape
    B-581
    B30C-4000-581-WT
    Vinile
    Acrilico
    bianco
    BBP3x
    101 mm×30 m
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 601.00
    SFr. 601.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 601.00
  • Removable label printer tape
    B-581
    B30C-500-581-YL
    Vinile
    Acrilico
    giallo
    BBP3x
    12 mm×30 m
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 167.00
    SFr. 167.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 167.00
  • Removable label printer tape
    B-581
    B30C-1125-581-YL
    Vinile
    Acrilico
    giallo
    BBP3x
    29 mm×30 m
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 267.00
    SFr. 267.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 267.00
  • Removable label printer tape
    B-581
    B30C-2250-581-YL
    Vinile
    Acrilico
    giallo
    BBP3x
    57 mm×30 m
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 400.00
    SFr. 400.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 400.00
  • Removable label printer tape
    B-581
    B30C-4000-581-YL
    Vinile
    Acrilico
    giallo
    BBP3x
    101 mm×30 m
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 601.00
    SFr. 601.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 601.00