N,N-Dimetilacetammide, standard di riferimento secondario per GC, PESTINORM®
85661.180
:
- Tipo di conf.:Flacone in vetro
- Conf:100 mL
- Descrizione:Standard N,N-Dimetilacetammide per GC
Uno standard di riferimento secondario solvente per GC per varie applicazioni cromatografiche e analitiche.
- Il profilo di purezza e impurità specifica viene determinato mediante GC-MS e riportato nel certificato di analisi
- Dati di tracciabilità per il lotto corrente specifico di standard primario
- Completamente sintetico e con purezza tipica di oltre 99,9% mediante GC-FID